2,6-Difluorobenzaldehyde ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 437-81-0
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5070
Melting Point: 15-17°
Boiling Point: 85-86°/20mm
Beilstein Reference: 1935273
MDL No.: MFCD00010293
Formula:
C₇H₄F₂O Punto di ebollizione: 85…86 °C (20 mmHg) Punto di fusione: 15…17 °C Densità: 1,317 Flash Pt: 73 °C (163 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010293 CAS Number: 437-81-0 |