Stampa…
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
303520050 303520010 303520250
ACRO303520050EA 56.2 EUR
ACRO303520050 ACRO303520010 ACRO303520250
2,5-Difluorobenzaldehyde 98%
2,5-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Punto di ebollizione: 67…69 °C (17 mmHg)
Densità: 1,3 g/cm³
Flash Pt: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010327
CAS Number: 2646-90-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %