2,4-Difluorobenzaldehyde ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 1550-35-2
Molecular Formula: C7H4F2O
Formula Weight: 142.11
Flash Point: 55°(131°F)
Refractive Index: 1.4980
Melting Point: 2-3°
Boiling Point: 65-66°/17mm
Beilstein Reference: 2243422
UN No.: 1989
MDL No.: MFCD00010326
Formula:
C₇H₄F₂O Punto di ebollizione: 65…66 °C (17 mmHg) Punto di fusione: 2…3 °C Densità: 1,299 Flash Pt: 55 °C (131 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010326 CAS Number: 1550-35-2 EINECS: 216-287-2 UN: 1989 ADR: 3,III |