Stampa…
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
271470050 271470250
ACRO271470050EA 54 EUR
ACRO271470050 ACRO271470250
2,4-Difluorobenzaldehyde 98%
2,4-Difluorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O
Punto di ebollizione: 65…66 °C (17 mmHg)
Punto di fusione: 2…3 °C
Densità: 1,29 g/cm³
Flash Pt: 55 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010326
CAS Number: 1550-35-2
EINECS: 216-287-2
UN: 1989
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4970 to 1.5000 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %