Stampa…
Hexafluorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Perfluorobenzene
A11500.PF A11500.0I
A11500.PFEA 0 EUR
A11500.PF A11500.0I
Hexafluorobenzene ≥99%
Hexafluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 392-56-3 Molecular Formula: C6F6 Formula Weight: 186.06 Flash Point: 10°(50°F) Refractive Index: 1.3780 Odour: Aromatic Melting Point: 4-5° Boiling Point: 80-81° Beilstein Reference: 1683438 Merck Reference: 14,4686 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000288
Formula: C₆F₆
Peso molecolare: 186,06 g/mol
Punto di ebollizione: 80…81 °C
Punto di fusione: 4…5 °C
Densità: 1,616
Flash Pt: 10 °C (50 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000288
CAS Number: 392-56-3
EINECS: 206-876-2
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4686