Stampa…
Fluorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenylfluoride
A14384.0B A14384.30
A14384.0BEA 105 EUR
A14384.0B A14384.30
Fluorobenzene ≥99%
Fluorobenzene
Purity: 99% CAS No.: 462-06-6 Molecular Formula: C6H5F Formula Weight: 96.10 Flash Point: -15°(-5°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Aromatic Melting Point: -42° Boiling Point: 84-85° Beilstein Reference: 1236623 Merck Reference: 14,4170 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000280
Formula: C₆H₅F
Peso molecolare: 96,1 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,025
Flash Pt: –15 °C (5 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000280
CAS Number: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 14,4170