Stampa…
Fluorobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phenylfluoride
119341000 119345000 119340025
ACRO119341000EA 24.2 EUR
ACRO119341000 ACRO119345000 ACRO119340025
Fluorobenzene 99%
Fluorobenzene
Formula: C₆H₅F
Peso molecolare: 96,1 g/mol
Punto di ebollizione: 85 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –42 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: –15 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000280
CAS Number: 462-06-6
EINECS: 207-321-7
UN: 2387
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04197
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4643 to 1.4663 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %