Stampa…
1,4-Difluorobenzene 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
114610250 114611000
ACRO114610250EA 56.5 EUR
ACRO114610250 ACRO114611000
1,4-Difluorobenzene 99+%
1,4-Difluorobenzene
Formula: C₆H₄F₂
Peso molecolare: 114,09 g/mol
Punto di ebollizione: 88 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –13 °C
Densità: 1,17 g/cm³
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000344
CAS Number: 540-36-3
EINECS: 208-742-9
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03172
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %