1,3-Difluorobenzene ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
A14387.09
A14387.18
A14387.30
A14387.09EA
34.1
EUR
A14387.09
A14387.18
A14387.30
1,3-Difluorobenzene ≥99%
1,3-Difluorobenzene
Purity: 99%
CAS No.: 372-18-9
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 2°(36°F)
Refractive Index: 1.4380
Odour: Characteristic
Melting Point: -59°
Boiling Point: 82-83°
Beilstein Reference: 1904537
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000327
Formula:
C₆H₄F₂ Peso molecolare: 114,09 g/mol Punto di ebollizione: 82…83 °C Punto di fusione: –59 °C Densità: 1,160 Flash Pt: 2 °C (36 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000327 CAS Number: 372-18-9 EINECS: 206-746-5 UN: 1993 ADR: 3,II |