Stampa…
1,3-Difluorobenzene 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
114600100 114600250 114601000
ACRO114600100EA 41.7 EUR
ACRO114600100 ACRO114600250 ACRO114601000
1,3-Difluorobenzene 99+%
1,3-Difluorobenzene
Formula: C₆H₄F₂
Punto di ebollizione: 83 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000327
CAS Number: 372-18-9
EINECS: 206-746-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %