Stampa…
Cassette per tessuti, Slimsette™, in caricatori QuickLoad™, M509T
Fornitore: Simport Scientific
M509-10T M509-11T M509-12T M509-2T M509-3T M509-4T M509-5T M509-6T M509-7T M509-8T M509-9T
720-1422EA 788 EUR
720-1422 720-1424 720-1426 720-1431 720-1433 720-1435 720-1437 720-1439 720-1441 720-1443 720-1445
Cassette per tessuti, Slimsette™, in caricatori QuickLoad™, M509T
Cassette per istologia Cassette per tessuti
Cassette preimpilate in caricatori compatibili con stampanti a inchiostro Leica e Sakura.
  • Il coperchio monouso in plastica monopezzo è montato su ciascuna cassetta
  • Elimina la necessità di coperchi in acciaio riutilizzabili
  • Il coperchio può essere aperto e chiuso ogni volta che è necessario e viene sempre ribloccato
Realizzate in resina acetalica speciale ad alta densità per l'immersione sicura dei campioni biologici e completamente resistenti all'azione chimica dei solventi utilizzati nei laboratori istologici. Le fessure flow-through ottimizzano loMore Product Information