1,2-Difluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 367-11-3
Molecular Formula: C6H4F2
Formula Weight: 114.09
Flash Point: 1°(33°F)
Refractive Index: 1.4440
Odour: Characteristic
Melting Point: -34°
Boiling Point: 92-94°
Beilstein Reference: 1905113
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000284
Formula:
C₆H₄F₂ Peso molecolare: 114.09 g/mol Punto di ebollizione: 92…94 °C Punto di fusione: –34 °C Densità: 1.171 Flash Pt: 1 °C (33 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000284 CAS Number: 367-11-3 EINECS: 206-680-7 UN: 1993 ADR: 3 II |