Stampa…
1,2-Difluorobenzene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
155150100 155150500
ACRO155150100EA 45.3 EUR
ACRO155150100 ACRO155150500
1,2-Difluorobenzene 98%
1,2-Difluorobenzene
Formula: C₆H₄F₂
Peso molecolare: 114,09 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –34 °C
Densità: 1,158 g/cm³
Flash Pt: 2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000284
CAS Number: 367-11-3
EINECS: 206-680-7
UN: 1993
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4417 to 1.4437 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %