Stampa…
1,2,4-Trifluorobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A11424.06 A11424.14 A11424.22
A11424.06EA 32.2 EUR
A11424.06 A11424.14 A11424.22
1,2,4-Trifluorobenzene ≥98%
1,2,4-Trifluorobenzene
Purity: 98+% CAS No.: 367-23-7 Molecular Formula: C6H3F3 Formula Weight: 132.09 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4230 Boiling Point: 89-91° Beilstein Reference: 2042865 UN No.: 2387 MDL No.: MFCD00000305
Formula: C₆H₃F₃
Peso molecolare: 132,09 g/mol
Punto di ebollizione: 89…91 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,264
Flash Pt: 4 °C (39 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000305
CAS Number: 367-23-7
EINECS: 206-684-9
UN: 2387
ADR: 3,II