Stampa…
VWR® Ultra-High Performance, Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile
Fornitore: VWR Collection
613-1496EA 0 EUR
613-1496 613-1498 613-7070 613-7071 613-7072 613-7073 613-7074 613-7075 613-7076 613-7077
VWR® Ultra-High Performance, Pipette multicanale, meccaniche, volume variabile
Pipette Pipette automatiche
Pipette VWR® ad altissime prestazioni per massima accuratezza e precisione, con design ergonomico collaudato, leggero e di lunga durata.
  • Sforzo minimo sul pistone
  • Capacità universale del puntale
  • Rotella di regolazione del volume con blocco automatico
  • Espulsione del puntale a leva e codice colore per l'identificazione del volume
  • Calibrazione e manutenzione facili da eseguire in loco
  • Completamente autoclavabili