Stampa…
Dispenser per bottiglie, DOSIPET
Fornitore: KARTELL
83025 83010 83002 83005 83050 83060
KART83025EA 944 EUR
KART83025 KART83010 KART83002 KART83005 KART83050 KART83060
Dispenser per bottiglie, DOSIPET
Dosatori per bottiglia
Volume variabile, autoclavabile.
  • Selezione del volume semplice e più veloce possibile
  • Marchio con identificazione seriale e data del lotto stampato su ciascun DOSIPET (essenziale quando si lavora secondo la normativa lSO 9000)
  • Ruotando il selettore della modalità operativa di 180 gradi, tutto il liquido nel tubo di scarico torna nella bottiglia
  • Il pistone del DOSIPET Standard sposta completamente il reagente a ogni corsa
Dispenser per bottiglie pienamente regolabili con selettore della modalità operativa per lo scarico dell'acqua completi di tubi di riempimento e scarico, manuale di istruzioni e i seguenti adattatori per filettatura: per le dimensioni da 2,5/5,0 e 10 ml adattatori A25, A28, A45, S40 e per le dimensioni da 25/50 e 100 ml adattatori A28, A38, A32/45, S40. I dispenser sono completamente autoclavabili a 121 °C, 2 bar.