Stampa…
2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Mercapto-2,4,5-trichlorobenzene, 2,4,5-Trichlorothiophenol, 2,4,5-Trichlorobenzenethiol, 2,4,5-Trichlorophenyl Mercaptan
L03324.06 L03324.03
L03324.06EA 166 EUR
L03324.06 L03324.03
2,4,5-Trichlorothiophenol ≥97%
2,4,5-Trichlorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 3773-14-6 Molecular Formula: C6H3Cl3S Formula Weight: 213.51 Odour: Unpleasant Melting Point: 112-118° Boiling Point: 153-154°/15mm Beilstein Reference: 509727 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00014447
Formula: C₆H₃Cl₃S
Peso molecolare: 213,51 g/mol
Punto di ebollizione: 153…154 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 112…118 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014447
CAS Number: 3773-14-6
EINECS: 223-223-7
UN: 3335
ADR: 9,III