Stampa…
4-Chlorothiophenol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Chloro-4-mercaptobenzene, 4-Chlorobenzene-1-thiol, 4-Chlorobenzenethiol, p-Chlorothiophenol
154760050 154761000 154765000
ACRO154760050EA 25.4 EUR
ACRO154760050 ACRO154761000 ACRO154765000
4-Chlorothiophenol 98%
4-Chlorothiophenol
Formula: C₆H₅ClS
Peso molecolare: 144,62 g/mol
Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 49…53 °C
Densità: 1,224 g/cm³ (60 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004847
CAS Number: 106-54-7
EINECS: 203-408-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure