Stampa…
Contenitori per campioni di urine
Fornitore: KARTELL
481 482
KART481EA 7 EUR
KART481 KART482
Contenitori per campioni di urine
Sistemi di diagnostica Raccolta/Preparazione di Campioni Clinici Urine Sample Collection/Preparation
PE- translucent.
  • Graduated up to 2500 ml
  • Good chemical resistance
Supplied with cap for easy sampling.