3,5-Dichlorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,5-Dichlorobenzene-1-thiol, 3,5-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-5-mercaptobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 17231-94-6
Molecular Formula: C6H4Cl2S
Formula Weight: 179.07
Odour: Unpleasant
Melting Point: 60-63°
Boiling Point: 270-272°
Beilstein Reference: 2041184
MDL No.: MFCD00041423
Formula:
C₆H₄Cl₂S Punto di ebollizione: 270…272 °C Punto di fusione: 60…63 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041423 CAS Number: 17231-94-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |