Stampa…
2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzenethiol, 1,3-Dichloro-4-mercaptobenzene, 2,4-Dichlorobenzene-1-thiol
A12384.03 A12384.06 A12384.14
A12384.03EA 27.4 EUR
A12384.03 A12384.06 A12384.14
2,4-Dichlorothiophenol ≥97%
2,4-Dichlorothiophenol
Purity: 97% CAS No.: 1122-41-4 Molecular Formula: C6H4Cl2S Formula Weight: 179.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6190 Odour: Unpleasant Melting Point: ca 15° Boiling Point: 60-62°/1.5mm Beilstein Reference: 2042868 MDL No.: MFCD00041421
Formula: C₆H₄Cl₂S
Peso molecolare: 179,07 g/mol
Punto di ebollizione: 60…62 °C (1,5 mmHg)
Punto di fusione: ∼15 °C
Densità: 1,440
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041421
CAS Number: 1122-41-4
EINECS: 214-346-7