Stampa…
2,6-Dichlorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Dichlorobenzenethiol, 2,6-Dichlorobenzene-1-thiol, 1,3-Dichloro-2-mercaptobenzene
A12854.06 A12854.14
A12854.06EA 40 EUR
A12854.06 A12854.14
2,6-Dichlorothiophenol ≥97%
2,6-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Peso molecolare: 179,07 g/mol
Punto di ebollizione: 101…103 °C (14 mmHg)
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: 112 °C (233 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004833
CAS Number: 24966-39-0
EINECS: 416-720-7