Stampa…
3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1,2-Dichloro-4-mercaptobenzene, 1,2-Dichloro-4-benzenethiol, 3,4-Dichlorobenzenethiol, 3,4-Dichlorobenzene-1-thiol
L12031.03 L12031.06
L12031.03EA 21.9 EUR
L12031.03 L12031.06
3,4-Dichlorothiophenol ≥97%
3,4-Dichlorothiophenol
Formula: C₆H₄Cl₂S
Peso molecolare: 179,07 g/mol
Punto di ebollizione: 119…120 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 87…89 °C
Densità: 1,407
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004840
CAS Number: 5858-17-3
EINECS: 227-485-3