Stampa…
2,4,6-Triclorofenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A11681.0B A11681.22 A11681.30
A11681.0BEA 103 EUR
A11681.0B A11681.22 A11681.30
2,4,6-Triclorofenolo ≥98%
2,4,6-Triclorofenolo
Purity: 98% CAS No.: 88-06-2 Molecular Formula: C6H3Cl3O Formula Weight: 197.45 Flash Point: 99°(210°F) Physical Form: Cryst solid Density: 1.675 Appearance: White to pale brown Odour: Phenol-like Melting Point: 63-68° Boiling Point: 245-246° Beilstein Reference: 776729 Merck Reference: 14,9644 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002172
Formula: C₆H₃Cl₃O
Peso molecolare: 197,45 g/mol
Punto di ebollizione: 245…246 °C
Punto di fusione: 63…68 °C
Densità: 1,675
Flash Pt: 99 °C (210 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002172
CAS Number: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9644