Stampa…
2,4,6-Triclorofenolo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
139481000 139485000
ACRO139481000EA 41.6 EUR
ACRO139481000 ACRO139485000
2,4,6-Triclorofenolo 98%
2,4,6-Triclorofenolo
Formula: C₆H₃Cl₃O
Peso molecolare: 197,45 g/mol
Punto di ebollizione: 246 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 64…68 °C
Densità: 1,675 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 99 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002172
CAS Number: 88-06-2
EINECS: 201-795-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09773
Visualizza i codici
Appearance Light beige to light brown Crystalline powder or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥97.5 %