4-Clorofenolo per sintesi
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
Synonyms:
p-Chlorophenol
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₆H₅ClO Punto di ebollizione: 220 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 41…44 °C Densità: 1,31 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 121 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002318 CAS Number: 106-48-9 EINECS: 203-402-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02173 |
Solubility | 27 g/l (20 °C) |
Melting Point | 41 - 44 °C |
Molar Mass | 128.55 g/mol |
Boiling Point | 220 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.15 hPa (20 °C) |
Flash Point | 121 °C |
Density | 1.26 g/cm3 (45 °C) |
Synonyms | 4-Chloro-1-hydroxybenzene |
Hill Formula | C6H5ClO |
Chemical Formula | 4-(Cl)C6H4OH |