Stampa…
4-Clorofenolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Chlorophenol
A15602.30 A15602.0B A15602.22
A15602.30EA 70.8 EUR
A15602.30 A15602.0B A15602.22
4-Clorofenolo ≥99%
4-Clorofenolo
Purity: 99% CAS No.: 106-48-9 Molecular Formula: C6H5ClO Formula Weight: 128.56 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 217-220° Beilstein Reference: 507004 Merck Reference: 14,2154 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002318
Formula: C₆H₅ClO
Punto di ebollizione: 217…220 °C
Punto di fusione: 39…43 °C
Densità: 1,306
Flash Pt: 115 °C (239 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002318
CAS Number: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,2154