Stampa…
4-Clorofenolo 99+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: p-Chlorophenol
181001000 181005000 181000025 181000051
ACRO181001000EA 26.9 EUR
ACRO181001000 ACRO181005000 ACRO181000025 ACRO181000051
4-Clorofenolo 99+%
4-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Punto di ebollizione: 220 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 41…45 °C
Densità: 1,26 g/cm³
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002318
CAS Number: 106-48-9
EINECS: 203-402-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystals or fused mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %