3-Clorofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20321.0050
8.20321.0250
8.20321.0010
8.20321.0050EA
92.5
EUR
8.20321.0050
8.20321.0250
8.20321.0010
3-Clorofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
3-Clorofenolo
Formula:
C₆H₅ClO Punto di ebollizione: ∼214 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 31…34 °C Densità: 1,245 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 97 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00002256 CAS Number: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,02173 |
Solubility | 27.7 g/l (20 °C) |
Melting Point | 31 - 34 °C |
Molar Mass | 128.55 g/mol |
Boiling Point | 216.8 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (44 °C) |
Flash Point | 97 °C |
Density | 1.27 g/cm3 (45 °C) |
pH | 3.5 (27.7 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point |
|
Hill Formula | C6H5ClO |
Chemical Formula | 3-(Cl)C6H4OH |