3-Clorofenolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-43-0
Molecular Formula: C6H5ClO
Formula Weight: 128.56
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.5660
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 214°
Beilstein Reference: 1634401
Merck Reference: 14,2154
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002256
Formula:
C₆H₅ClO Punto di ebollizione: 214 °C Punto di fusione: 30…34 °C Densità: 1,245 Flash Pt: 120 °C (248 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002256 CAS Number: 108-43-0 EINECS: 203-582-6 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2154 |