Stampa…
3-Clorofenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
109810250 109811000 109810050 109810010
ACRO109810250EA 29.1 EUR
ACRO109810250 ACRO109811000 ACRO109810050 ACRO109810010
3-Clorofenolo 99%
3-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Peso molecolare: 128,56 g/mol
Punto di ebollizione: 214 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 33…35 °C
Densità: 1,218 g/cm³
Flash Pt: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002256
CAS Number: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5650 to 1.5670 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Magnesium (Mg) ≤100 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Silicon dioxide (SiO2) ≤1000 ppm