Stampa…
2-Clorofenolo 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
180990050 180991000 180995000 180990100 180990025
ACRO180990050EA 30.3 EUR
ACRO180990050 ACRO180991000 ACRO180995000 ACRO180990100 ACRO180990025
2-Clorofenolo 98+%
2-Clorofenolo
Formula: C₆H₅ClO
Punto di ebollizione: 173…175 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 8 °C
Densità: 1,262 g/cm³
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002159
CAS Number: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %