2,5-Diclorofenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
B24787.14
B24787.22
B24787.36
B24787.14EA
25.9
EUR
B24787.14
B24787.22
B24787.36
2,5-Diclorofenolo ≥98%
2,5-Diclorofenolo
Purity: 98%
CAS No.: 583-78-8
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 55-58°
Boiling Point: 211°
Beilstein Reference: 1907692
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002174
Formula:
C₆H₄Cl₂O Peso molecolare: 163 g/mol Punto di ebollizione: 211 °C Punto di fusione: 55…58 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002174 CAS Number: 583-78-8 EINECS: 209-520-4 UN: 2020 ADR: 6.1,III |