Stampa…
2,5-Diclorofenolo 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
113580500 113582500 113580010
ACRO113580500EA 32 EUR
ACRO113580500 ACRO113582500 ACRO113580010
2,5-Diclorofenolo 98%
2,5-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 211 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 54…58 °C
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002174
CAS Number: 583-78-8
EINECS: 209-520-4
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystals of flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥97.5 %
Uniformity coefficient ≤1.60
Moisture holding capacity 49.0 to 60.0 % (Cl)
Total volume capacity ≥1.20 eq/l (Cl)