3,5-Diclorofenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 591-35-5
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 63-68°
Boiling Point: 233°
Beilstein Reference: 1906458
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002259
Formula:
C₆H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 233 °C Punto di fusione: 63…68 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002259 CAS Number: 591-35-5 EINECS: 209-714-9 UN: 2020 ADR: 6.1,III |