Stampa…
3,5-Diclorofenolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
113610100 113610500
ACRO113610100EA 94.6 EUR
ACRO113610100 ACRO113610500
3,5-Diclorofenolo 99%
3,5-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 233 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 64…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002259
CAS Number: 591-35-5
EINECS: 209-714-9
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder or crystals or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 68 °C
GC ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %