Stampa…
2,4-Diclorofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03774.0100 8.03774.0500
8.03774.0100EA 25.7 EUR
8.03774.0100 8.03774.0500
2,4-Diclorofenolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
2,4-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Peso molecolare: 163 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 40…41 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 114 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002169
CAS Number: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03098
Visualizza i codici
Solubility 4.5 g/l (20 °C)
Melting Point 40 - 43 °C
Molar Mass 163 g/mol
Boiling Point 209 - 211 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (50 °C)
Flash Point 114 °C