Stampa…
2,4-Diclorofenolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-hydroxybenzene, 1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene
147720050 147721000 147725000
ACRO147720050EA 18 EUR
ACRO147720050 ACRO147721000 ACRO147725000
2,4-Diclorofenolo 99%
2,4-Diclorofenolo
Formula: C₆H₄Cl₂O
Peso molecolare: 163 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 41…44 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002169
CAS Number: 120-83-2
EINECS: 204-429-6
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03098
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 44 °C
Water ≤0.3 %
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +9.0° to +11.0° (20 °C, 589 nm) (C=2 in methanol)