Stampa…
Congelatore orizzontale criogenico, -152 °C, PHCbi
Fornitore: PHC Corporation
MDF-1156ATN MDF-1156-PE
471-0146EA 0 EUR
471-0146 472-0107
Congelatore orizzontale criogenico, -152 °C, PHCbi
Congelatori Criocongelatori
Privo di idroclorofluorocarburi, ideale per la conservazione a lungo termine di prodotti biologici, emocomponenti e diversi tipi di cellule al di sotto del punto di ricristallizzazione. Con interno in alluminio, utilizza un controllo a microprocessore (con display digitale) per mantenere con estrema precisione l'ambiente in temperatura. Caratterizzato da un condotto caldo per assicurare una tenuta perfetta sui bordi superiori dell'unità e prevenire problemi di formazione di ghiaccio e gelo che potrebbero ridurre l'efficienza dell'isolamento e impedire il movimento della porta.
  • Allarmi visivi e acustici integrati per la segnalazione di anomalie termiche e interruzioni dell'alimentazione
  • Porta incernierata ad apertura e chiusura facilitata, maniglia con sistema di chiusura con serratura
  • Compressore progettato in modo specifico e sistema di refrigerazione a cascata
  • Funzioni di richiamata e autodiagnostica
  • Spia di controllo del filtro e filtro dell'aria facile da pulire accessibile dal lato anteriore
Intervallo di temperatura: da −130 a −152 °C.
Informazioni per l'ordine: Fornito senza collegamento di back-up LN2 o registratore di grafici, che vanno ordinati separatamente. 4 ruote orientabili heavy-duty per spostamenti più agevoli e 2 piedini livellanti.