2,6-Diclorofenolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
113590010
113590250
113591000
ACRO113590010EA
361
EUR
ACRO113590010
ACRO113590250
ACRO113591000
2,6-Diclorofenolo 99%
2,6-Diclorofenolo
Formula:
C₆H₄Cl₂O Punto di ebollizione: ∼219 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 65…68 °C Densità: 1,653 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002176 CAS Number: 87-65-0 EINECS: 201-761-3 UN: 2020 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,03099 |
Appearance | White to yellow Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 65 to 68 °C |
GC | ≥98.5 % |