Stampa…
Cassette per inclusione di tessuti, formato grande
Fornitore: KARTELL
2925-03 2925-04 2925-06 2925-12 2925-13
KART2925-03EA 356 EUR
KART2925-03 KART2925-04 KART2925-06 KART2925-12 KART2925-13
Cassette per inclusione di tessuti, formato grande
Cassette per istologia Cassette per tessuti
Materiale: POM. Cassette per inclusione tessuti in formato grande per campioni di dimensioni elevate. Dimensioni: 28 × 40 × 13,6 mm