3,4-Diclorofenolo ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 95-77-2
Molecular Formula: C6H4Cl2O
Formula Weight: 163.00
Odour: Phenol-like
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 252-255°
Beilstein Reference: 1907693
UN No.: 2020
MDL No.: MFCD00002258
Formula:
C₆H₄Cl₂O Punto di ebollizione: 252…255 °C Punto di fusione: 64…68 °C Densità: 1,6 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002258 CAS Number: 95-77-2 EINECS: 202-450-5 UN: 2020 ADR: 6.1,III |