Stampa…
2,3-Diclorofenolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B22943.14 B22943.22 B22943.36
B22943.14EA 23.5 EUR
B22943.14 B22943.22 B22943.36
2,3-Diclorofenolo ≥98%
2,3-Diclorofenolo
Purity: 98+% CAS No.: 576-24-9 Molecular Formula: C6H4Cl2O Formula Weight: 163.00 Flash Point: 115°(239°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 206° Beilstein Reference: 2043615 UN No.: 2020 MDL No.: MFCD00002160
Formula: C₆H₄Cl₂O
Punto di ebollizione: 206 °C
Punto di fusione: 57…60 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 115 °C (239 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002160
CAS Number: 576-24-9
EINECS: 209-399-8
UN: 2020
ADR: 6.1,III