Stampa…
2,4-Dichloroanisole ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2,4-Dichloro-1-methoxybenzene
B20042.06 B20042.14 B20042.22
B20042.06EA 41.2 EUR
B20042.06 B20042.14 B20042.22
2,4-Dichloroanisole ≥99%
2,4-Dichloroanisole
Formula: C₇H₆Cl₂O
Peso molecolare: 177,03 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 24…27 °C
Densità: 1,288
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044772
CAS Number: 553-82-2
EINECS: 209-051-5