Stampa…
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
B22773.18 B22773.22 B22773.30
B22773.18EA 40.3 EUR
B22773.18 B22773.22 B22773.30
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene tech. 90%, grado tecnico
1-Chloro-3,4-dinitrobenzene
Purity: 90% CAS No.: 610-40-2 Molecular Formula: C6H3ClN2O4 Formula Weight: 202.55 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5870 Melting Point: ca 20-25° Boiling Point: 14-16°/4mm Beilstein Reference: 521564 UN No.: 1577 MDL No.: MFCD00007212
Formula: C₆H₃ClN₂O₄
Peso molecolare: 202,55 g/mol
Punto di ebollizione: 14…16 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: ∼20…25 °C
Densità: 1,687
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007212
CAS Number: 610-40-2
EINECS: 210-223-7
UN: 1577
ADR: 6.1,II