2-Chloro-1,3-dinitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 606-21-3
Molecular Formula: C6H3ClN2O4
Formula Weight: 202.55
Melting Point: 83-88°
Boiling Point: 315°
Merck Reference: 14,2137
UN No.: 3441
MDL No.: MFCD00014689
Formula:
C₆H₃ClN₂O₄ Punto di ebollizione: 315 °C Punto di fusione: 83…88 °C Densità: 1,687 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014689 CAS Number: 606-21-3 EINECS: 210-107-6 UN: 3441 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,2137 |