Stampa…
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
160511000 160515000 160510025
ACRO160511000EA 36.2 EUR
ACRO160511000 ACRO160515000 ACRO160510025
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene 99%
1-Cloro-2,4-dinitrobenzene
Formula: C₆H₃ClN₂O₄
Peso molecolare: 202,55 g/mol
Punto di ebollizione: 315 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 48…53 °C
Densità: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007075
CAS Number: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 53 °C
GC ≥98.5 %