1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
1,3,-Dichloro-4,6-dinitrobenzene
L06652.06
L06652.14
L06652.06EA
48.9
EUR
L06652.06
L06652.14
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene ≥97%
1,5-Dichloro-2,4-dinitrobenzene
Purity: 97%
CAS No.: 3698-83-7
Molecular Formula: C6H2Cl2N2O4
Formula Weight: 237.00
Melting Point: 98-103°
Beilstein Reference: 1685438
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00024186
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂O₄ Peso molecolare: 237 g/mol Punto di ebollizione: 135…155 °C (0,5 mmHg) Punto di fusione: 98…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00024186 CAS Number: 3698-83-7 EINECS: 223-027-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |