Stampa…
4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L10108.06 L10108.14
L10108.06EA 42.7 EUR
L10108.06 L10108.14
4-Chloro-3-nitrophenol ≥99%
4-Chloro-3-nitrophenol
Purity: 99% CAS No.: 610-78-6 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Odour: Characteristic Melting Point: 124-129° Beilstein Reference: 2094546 MDL No.: MFCD00043546
Formula: C₆H₄ClNO₃
Peso molecolare: 173,56 g/mol
Punto di fusione: 124…129 °C
Densità: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043546
CAS Number: 610-78-6