1,3,5-Trichloro-2-nitrobenzene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 18708-70-8
Molecular Formula: C6H2Cl3NO2
Formula Weight: 226.45
Melting Point: 68-73°
Beilstein Reference: 2213282
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014690
Formula:
C₆H₂Cl₃NO₂ Punto di fusione: 68…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014690 CAS Number: 18708-70-8 EINECS: 242-518-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |